Läs mer
Tantal(V)etoxid, 99+%
Produktkod. 11368345
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368345 5 g 5g
11378345 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10288.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1224.07 SEK
    1098.65 SEK / 5g
    Save 125.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406,25 g/mol
Tantal(V)-etoxid fungerar som en prekursor som används vid framställning av ultratunna filmer av tantaloxid och andra tantalinnehållande filmer, som finner användning i halvledare. Det används också för att förbereda tantaloxidnanopartiklar för avbildningsbrosket.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tantal(V)-etoxid fungerar som en prekursor som används vid framställning av ultratunna filmer av tantaloxid och andra tantalinnehållande filmer, som kan användas i halvledare. Det används också för att förbereda tantaloxidnanopartiklar för avbildningsbrosket.
Löslighet Lösligt i organiska lösningsmedel
.
Noter
Fuktkänslig och luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6074-84-6
Molekylformel C10H25O5Ta
Molekylvikt (g/mol) 406.25
MDL-nummer MFCD00049785
InChI-nyckel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
LEDER CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 145°C (0.1mmHg)
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) ethoxide
Smältpunkt 18°C to 19°C
Kvantitet 5 g
Linjär formel Ta(OCH2CH3)5
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flampunkt 30°C (86°F)
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
IUPAC-namn etanolat;tantal(5+)
Formel vikt 406.25
Procent renhet ≥99%
Brytningsindex 1.488
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 1.566
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tantalum(V) ethoxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, tantalum(5+) salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.