Läs mer
Tantal(V)etoxid, optisk kvalitet, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046729
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11392867
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16033.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6074-84-6
Molekylformel C10H25O5Ta
Molekylvikt (g/mol) 406.25
MDL-nummer MFCD00049785
InChI-nyckel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC-namn etanolat;tantal(5+)
LEDER CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 145°C (0.1mmHg)
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) ethoxide
Smältpunkt 18°C to 19°C
Kvantitet 1 g
Linjär formel Ta(OCH2CH3)5
UN-nummer UN2924
Beilstein 3678999
Flampunkt 30°C (86°F)
Formel vikt 406.25
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Optisk
Brytningsindex 1.488
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 1.566
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.