Läs mer
Tantalum(V) fluoride, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4782174
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11347667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014052.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-71-3 | F5Ta | 275.94 g/mol
Tantal(V)fluorid används som Friedel-Crafts-katalysator. Det kombineras med vätefluorid och fungerar som en katalysator för alkylering av alkaner och alkener samt protonering av aromatiska föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-71-3
Molekylformel F5Ta
Molekylvikt (g/mol) 275.94
MDL-nummer MFCD00042542
InChI-nyckel YRGLXIVYESZPLQ-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentafluoride, tantalum v fluoride, tantalum fluoride, tantalum fluoride taf5, taf5
PubChem CID 82218
IUPAC-namn pentafluortantal
LEDER F[Ta](F)(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 229.5°C
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) Fluoride
Smältpunkt 96.8°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride. Soluble in conc. and fuming HNO3Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and chloroform. Slightly soluble in acetic acid and ethanol.
Formel vikt 275.94
Känslighet Moisture sensitive
Nedbrytningsinformation Decomposes in water forming tantalum oxyfluoride
Densitet 4.74
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.