Läs mer
Tantal(V)isopropoxid, 99,9% (metallbas), 10% vikt/volym i isopropanol/hexan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349227
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349227 25 mL 25ml
11339227 100 mL 100ml
11490241 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040038.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16761-83-4 | C15H40O5Ta | 481.428 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16761-83-4
Molekylformel C15H40O5Ta
Molekylvikt (g/mol) 481.428
MDL-nummer MFCD00145347
InChI-nyckel KWUQLGUXYUKOKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym propan-2-olate,tantalum 5+
PubChem CID 131874823
IUPAC-namn propan-2-ol;tantal
LEDER CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Ta]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) isopropoxide
Odör Petrol-like
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ta[OCH(CH3)2]5
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1993
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 476.39
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10% w/v in isopropanol/hexane
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.