Läs mer
Tantal(V)metoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323497 5 g 5g
11313497 1 g 1g
11333497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018839.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 865-35-0 | C5H15O5Ta | 336.118 g/mol
Tantal(V)metoxid används vid syntesen av tantalhydrid. Kiseldioxidstödda alkoxo-tantalkomplex användes vid deperoxidation av cyklohexylhydroperoxid till cyklohexanol och cyklohexanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-35-0
Molekylformel C5H15O5Ta
Molekylvikt (g/mol) 336.118
MDL-nummer MFCD00058817
InChI-nyckel QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12787641
IUPAC-namn metanolat;tantal(5+)
LEDER C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) methoxide
Smältpunkt 50°C
Kokpunkt 189°C (10 mmHg)
Linjär formel Ta(OCH3)5
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 336.12
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.