Läs mer
Tantal(V)oxid, 99,95 % (metallbasen exklusive Nb), Nb <200 ppm
Produktkod. 11343428
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343428 100 g 100g
11333428 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036343.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441,89 g/mol
Tantal(V)oxid (Ta2O5) har potentiella tillämpningar som en del av ett miljöbarriärbeläggningssystem för Si3N4-baserade turbinkomponenter. Oktadecyl-fosforsyraester har visat sig producera orienterade, välordnade monolager på en plan tantal(V)-oxidyta, via självmontering från en heptan/propan-2-ol-lösning. Tantal(V)oxid (Ta 2 O 5 ) har använts i stor utsträckning som ett isolerande skikt i diskreta kondensatorer och uppvisar en hög potential för halvledartillämpningar såsom ett isolerande dielektrikum i det kapacitiva elementet i minnesenheter såsom dynamisk direktåtkomst.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1314-61-0
Molekylformel O5Ta2
Molekylvikt (g/mol) 441.89
MDL-nummer MFCD00011254
InChI-nyckel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn [(dioxotantalio)oxi]dioxotantalum
LEDER O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) oxide
Smältpunkt 1800 °C
Fysisk form Sintrad klump
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Nb), Nb< 200 ppm
Densitet 8.2 g/mL
Merck Index 14,9056
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 441.89
Procent renhet 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.