Läs mer
Tantal(V)oxid, 99,99 %, (spårmetallbas)
Produktkod. 10312583 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10312583 50 g Glasflaska 50g
10097532 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10312583 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194170500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 SEK
    2107.65 SEK / 50g
    Save 277.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-61-0
Molekylformel O5Ta2
Molekylvikt (g/mol) 441.89
MDL-nummer MFCD00011254
InChI-nyckel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn [(dioxotantalio)oxi]dioxotantalum
LEDER O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) oxide
Smältpunkt 1872 °C
Färg Beige-vit till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 441.89
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.