Läs mer
Tantalum(V) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Produktkod. p-3213172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10097532
Brand: Thermo Scientific Acros 194170100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-61-0
Molekylformel O5Ta2
Molekylvikt (g/mol) 441.89
MDL-nummer MFCD00011254
InChI-nyckel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn [(dioxotantalio)oxi]dioxotantalum
LEDER O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) oxide
Smältpunkt 1872°C
Färg Beige-vit till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99%
Linjär formel Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 441.89
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.