Läs mer
Tantal(V)oxid, Puratronic™, 99,993 % (metallbasen exklusive Nb), max 50 ppm Nb
Beskrivning
Den används vid tillverkning av kondensatorer, på grund av dess höga dielektricitetskonstant. Dessa kondensatorer används i bilelektronik, mobiltelefoner, tunnfilmskomponenter och elektroniska kretsar. Dessutom har tantal(V)oxid använts vid tillverkningen av glaset av fotografiska linser. På grund av sin höga biokompatibilitet och resistivitet har den lockat till sig många biomedicinska tillämpningar. Den används i tantalkondensatorer, resistiva omkopplingsminnen, högfrekventa CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrerade kretsar och högk-dielektriska för DRAM-kondensatortillämpningar (Dynamic Random-Access Memory). Det har visat sig förbättra korrosionsbeständigheten och cytokompatibiliteten hos titansubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tantalum(V) oxide |
| Smältpunkt | 1800 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Nb), Nb 50ppm max. |
| Densitet | 8.2 g/mL |
| Merck Index | 14,9056 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i nästan alla organiska lösningsmedel. Lösligheten är försumbar i vatten. |
| Formel vikt | 441.89 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.