Läs mer
Tantalum(V) oxide, Puratronic™, 99.993% (metals basis excluding Nb), Nb 50ppm max
Produktkod. p-7048563
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11347057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010881.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Den används vid tillverkning av kondensatorer, på grund av dess höga dielektricitetskonstant. Dessa kondensatorer används i bilelektronik, mobiltelefoner, tunnfilmskomponenter och elektroniska kretsar. Dessutom har tantal(V)oxid använts vid tillverkningen av glaset av fotografiska linser. På grund av sin höga biokompatibilitet och resistivitet har den lockat till sig många biomedicinska tillämpningar. Den används i tantalkondensatorer, resistiva omkopplingsminnen, högfrekventa CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrerade kretsar och högk-dielektriska för DRAM-kondensatortillämpningar (Dynamic Random-Access Memory). Det har visat sig förbättra korrosionsbeständigheten och cytokompatibiliteten hos titansubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-61-0
Molekylformel O5Ta2
Molekylvikt (g/mol) 441.89
MDL-nummer MFCD00011254
InChI-nyckel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn [(dioxotantalio)oxi]dioxotantalum
LEDER O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tantalum(V) oxide
Smältpunkt 1800°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Nb), Nb 50ppm max.
Merck Index 14,9056
Löslighetsinformation Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water.
Formel vikt 441.89
Procent renhet 99.993%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 8.2 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.