missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tanzisertib, MedChemExpress

Produktkod. 16449147
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449147 5 mg 5mg
16442667 50 mg -
16436578 10 mg -
16416786 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16449147 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15495

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.

Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tanzisertib
CAS 899805-25-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23F3N6O2
Kvantitet 5 mg
Synonym CC-930
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (73.59 mM)
LEDER O[C@H]1CC[C@H](NC2=NC=C3N=C(NC4=C(F)C=C(F)C=C4F)N([C@@H]5COCC5)C3=N2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 448.44
Formel vikt 448.44
Procent renhet 99.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.