missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tanzisertib, MedChemExpress

Produktkod. p-200101639
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16436578

Brand: Medchem Express HY1549510mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.

Tanzisertib (CC-930) is a potent JNK1/2/3 inhibitor with IC50s of 61/7/6 nM, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tanzisertib
CAS 899805-25-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H23F3N6O2
Kvantitet 10 mg
Synonym CC-930
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (73.59 mM)
LEDER O[C@H]1CC[C@H](NC2=NC=C3N=C(NC4=C(F)C=C(F)C=C4F)N([C@@H]5COCC5)C3=N2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 448.44
Formel vikt 448.44
Procent renhet 99.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.