Läs mer
Kartell™ Tapp för tank
Produktkod. 12801773
Change view
Stängningsstorlek:
36.50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12801773 36.50 mm Paket med 2
1 options
Produktkod. 12801773 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0177200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.64 SEK
    110.90 SEK / Paket med 2
    Save 3.74 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av högdensitetspolyeten, vilket gör den bra för förpackning och transport av vätskor inom livsmedelsindustrin. Kartell™ Spigot for Tank underlättar enkel användning genom att låta tanken stå i ett läge.
  • För användning med 10L och 20L tankar
  • Tappen placeras i ett läge så att tanken kan stå, för att underlätta användningen av dessa tankar vid förpackning och transport av vätskor
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Stängningsstorlek 36.50 mm
Färg Vitt
Material HDPE