Läs mer
Sampling Systems™ Tryck med 90° Böja
Produktkod. 17867817 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Trumma med lutande bas
Produktkod. För användning med (utrustning)
17867817 Trumma med lutande bas
1 options
Produktkod. 17867817 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A13610B
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tryck med 90° böj gjord av rostfritt stål.
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
Specifikationer
Produkttyp Tryck på
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Trumma med lutande bas