Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Silikonstoppkranfett
Produktkod. 10671152
Change view
Kvantitet:
35 g
Produktkod. Kvantitet
10671152 35 g
1 options
Produktkod. 10671152 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41480035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 SEK
    89.15 SEK / Paket med 1
    Save 73.85 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ger utmärkt värme- och kylbeständighet utan betydande förändring av konsistensen. Karl Hecht™ Assistent™ Silikonstoppkranfett är ett medelviskositetsfett.
  • Rör på 35g
  • Konsistens mellan -50° till +150 °C
Specifikationer
Produkttyp Tryck på Fett
Material Silikon
Kvantitet 35 g
Viskositet Intermediär