Beskrivning
Gibco™ TAP Media är optimerat för tillväxt och underhåll av Chlamydomonas reinhardtii. Formulan är färdig att använda i 1X för att du ska slippa arbetssamma förberedelsesteg för mediet.
Varje Gibco™ TAP Media levereras i den prisbelönta Gibco™ flaskan som är utformad för enklare användning i biosäkerhetsskåpet, minimera risken för kontaminering och hjälpa dig att utföra cellodling mer konsekvent. Tillsammans resulterar den överlägsna förpackningen och kvaliteten, större tillförlitlighet och förbättrad konsistens i klamydomonakulturen i bättre total effektivitet och mer robust data (Fig. 1, 2).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beredningsmetod | Ingen (färdig att använda) |
| Art | C. reinhardtii |
| Innehåll och lagring | Gibco™ TAP Growth Media innehåller: • 1 L Gibco™ TAP Media— Förvara vid 4° C |
Endast för forskningsändamål. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning på människor eller djur.