Läs mer
Gibco™ TAP Growth Media, optimerad för Chlamydomonas kultur
Beskrivning
Gibco™ TAP Media är optimerad för tillväxt och underhåll av Chlamydomonas reinhardtii . Formuleringen levereras färdig att använda vid 1X för att låta dig undvika mödosamma medieberedningssteg.
Varje Gibco™ TAP Media kommer i den prisbelönta Gibco™ flaska designad för enklare användning i biosäkerhetsskåpet, minimerar risken för kontaminering och hjälper dig att utföra cellodling mer konsekvent. Tillsammans resulterar den överlägsna förpackningen och kvaliteten, större tillförlitligheten och förbättrade konsistensen i Chlamydomonas- kulturen i bättre total effektivitet och mer robusta data (Fig. 1, 2).
Endast för forskning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Kvantitet | 1 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Beredningsmetod | Ingen (färdig att använda) |
| Art | C. reinhardtii |
| Innehåll och lagring | Gibco™ TAP Growth Media innehåller: • 1 L Gibco™ TAP Media— Förvara vid 4° C |