missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TAPBPL Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI2A4, lyophilized, TrueMAB™

Produktkod. 17654721
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17654721 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17654721 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer CF505552
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Tapasin, or TAPBP, is a member of the variable-constant Ig superfamily that links major histocompatibility complex (MHC) class I molecules to the transporter associated with antigen processing in the endoplasmic reticulum (ER). The TAPBP gene is located near the MHC complex on chromosome 6p21.3. TAPBPL is a member of the Ig superfamily that is localized on chromosome 12p13.3, a region somewhat paralogous to the MHC.

Specifikationer

Antigen TAPBPL
Användningsområden Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2A4
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Gen TAPBPL
Genaccessionsnr. Q8VD31, Q9BX59
Gene Alias TAPBP-R, TAPBPR
Gensymboler TAPBPL
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombit protein of human TAPBPL produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity Chromatography
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 213233, 297602, 486727, 55080
Målarter Canine, Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.