Specifikationer
| Typ av lim | Akrylat |
| Färg | Grå |
| Produkttyp | Band |
| För användning med (applikation) | För inomhus- och utomhusbruk |
| Längd (metrisk) | 16.5 m |
| Bredd (metrisk) | 19 mm |