Läs mer
Agilent BioTek Tejpa
Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
1536 Brunnskassett
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 500 nL– 50μ L, 1μ L-steg, 1536-brunnars kassett, plastspetsar. 0,010” diameter gjutna polypropen spetsar
- För användning med EL406 , MultiFlo FX
Beställningsinfo
För Använda Med
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 1536 Brunnskassett |