Beskrivning
polyethylene, yellow 25mm x 33m Premium
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Formatera | Roll |
| Material | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Cleanroom use - color-coding, sealing, labelling and masking, or for pressure-sensitive applications |
| Längd (metrisk) | 33 m |
| Bredd (metrisk) | 2.5 cm |