Läs mer
Sonics Materials™ Avsmalnande Microtip
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 212μ m |
| Produkttyp | Basic Disperser |
| Diameter (metrisk) | 5 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |