Läs mer
Tapered Nylon Head Test Tube Brushes
Borstmaterial:
Nylon
Beskrivning
- Nylon bristles
- Tapered head
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Test Tube Brush |
| Borstmaterial | Nylon |
| Handtagsmaterial | Metal |
| Tips Typ | Tapered |
| Diameter (metrisk) | 2.5 cm |
| Längd (metrisk) | 20 cm |
| Längd (metrisk) borste | 7.5 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 12.5 cm |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Storlek | Brush Circumference: 8 cm |