Läs mer
Fisherbrand™ Avsmalnande PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Form | Avsmalnande cylindrisk |