Läs mer
Fisherbrand™ Avsmalnande PTFE omrörarstänger
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Tapered ends provide similar action as oval or pivot ring stirrers
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Form | Tapered Cylindrical |