Läs mer
Fisherbrand™ Avsmalnande PTFE omrörarstänger
Produktkod. 16255771 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 16255771
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger liknande verkan som ovala eller svängbara omrörare. Cowie Technology™ Avsmalnande PTFE omrörarstänger är stabila och autoklaverbara för en mängd olika användningsområden.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Avsmalnande ändar ger liknande verkan som ovala eller svängbara omrörare
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 2/Pk.
Form Avsmalnande cylindrisk
Typ Omrörningsbar