Läs mer
Brady™ Tejpdispenser
Product Code. 11751925 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Bredd (metrisk):
254 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Bredd (metrisk) Unit Size
11751925 254 mm Varje
1 options
Product Code. 11751925 Supplier Brady™ Supplier No. 072412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    1736.11 SEK / Paket med 1
    Save 223.89 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Denna tejpdispenser dispenserar tejpen snabbt, säkert och effektivt. Tejpen är enkel att föra fram genom att använda tummen och säkerhetsskärbladet av stål skär snabbt och smidigt.
  • Denna tejpdispenser rymmer 305 m långa tejprullar med 75 mm bredd.
Specifications
Produkttyp Tejpdispenser
Färg Svart
Djup (engelska) 4 tum
Djup (metriskt) 101.6 mm
Mått (D x B x H) Inredning 101.6 x 254 x 304.80 mm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 254 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 304.8 mm
Beskrivning Tape Dispenser - håller rullar upp till 305 m långa, med max. tejpbredd på 75 mm
För användning med (applikation) Komponent- och utrustningsmärkning, allmän identifiering, lager- och inspektionsmärkning, Lean- och 5S-märkning
Kvantitet 1 st