Läs mer
Tocris Bioscience™ TAPI 0
Beskrivning
TAPI 0 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor; attenuates TNF-α processing. Acts in concert with GM6001 (Cat. No. 2983) to inhibit Chlamydia trachomatis growth.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% |
| CAS | 163958-73-4 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)-L-alanyl-L-alaninamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.54 |
| Kvantitet | 1 mg |