Läs mer
TAPI-1, MedChemExpress
Beskrivning
TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAPI-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 163847-77-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H37N5O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.05 mM) |
| LEDER | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C(N[C@@H](C)C(NCCN)=O)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O |
| Visa mer |