missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TAPI 1
Beskrivning
TAPI 1 is a TACE/ADAM-17 and MMP inhibitor. Blocks shedding of TNF from cell membranes. Reduces pain-associated behavior in mice with a constructive mononeuropathy.
This product is typically reconstituted in DMSO.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% |
| CAS | 163847-77-6 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-(2-naphthalenyl)--alanyl-L-alaninamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 499.6 |
| Kvantitet | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?