Läs mer
TAPI-2, MedChemExpress
Beskrivning
TAPI-2 (TNF Protease Inhibitor 2) is a broad-spectrum inhibitor of matrix metalloprotease (MMP), tumour necrosis factorα-converting enzyme (TACE) and a disintegrin and metalloproteinase (ADAM), with an IC50 of 20 μM for MMP. TAPI-2 blocks the entry of infectious SARS-CoV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAPI-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 187034-31-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H37N5O5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | TNF Protease Inhibitor 2 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (240.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 22 mg/mL (52.94 mM) |
| Visa mer |