Läs mer
Tocris Bioscience™ TAPI 2
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18785996
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18785996 1 mg
1 options
Produktkod. 18785996 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6013/1
ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor
TAPI 2 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor (Ki = 120 nM at ADAM-17). Sensitizes cancer stem cells to the lethal effects of 5-FU in vitro. Blocks shedding of TNF-α from cell membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet >95%
CAS 689284-12-6
Innehåll och lagring Store at -20°C
Beskrivning N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-methyl-L-valyl-N-(2-aminoethyl)-L-alaninamide
Molekylvikt (g/mol) 415.54