Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TAPI-2
Produktkod. 15416329
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416329 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 15416329 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64330.M
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En hydroxamatbaserad hämmare av MMP och TACE
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En hydroxamatbaserad hämmare av MMP och TACE
CAS 187034-31-7
Molekylformel C19H37N5O5
Formel vikt 415.53
Synonym TNF-β Proteasinhibitor-2;
Känslighet Ljuskänslig och hygroskopisk
Form Solid
InChI-nyckel LMIQCBIEAHJAMZ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(C)CC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(=O)NC(C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
IUPAC-namn N-[1-({1-[(2-aminoethyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2,2-dimethylpropyl]-N'-hydroxy-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Molekylvikt (g/mol) 415.54
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.