Läs mer
Tapinarof, MedChemExpress
Beskrivning
Tapinarof (WBI-1001) is a natural aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with an EC50 of 13 nM. Tapinarof resolves skin inflammation in mice.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tapinarof |
| CAS | 79338-84-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | WBI-1001 Benvitimod GSK2894512 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (393.21 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=C(C(C)C)C(O)=CC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.32 |
| Visa mer |