Läs mer
Tapotoclax, MedChemExpress
Produktkod. 16440779
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16440779 1 mg
1 options
Produktkod. 16440779 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101565
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Tapotoclax (AMG-176) is a potent, selective and orally active MCL-1 inhibitor, with a Ki of 0.13 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tapotoclax
CAS 1883727-34-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H41ClN2O5S
Kvantitet 1 mg
Synonym AMG-176
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (101.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C2C(CCC[C@@]23CN(C[C@@](CC4)([H])[C@]4([H])[C@H](/C=C/C[C@H](C)[C@H]5C)OC)C6=CC(C(NS5(=O)=O)=O)=CC=C6OC3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 613.21
Formel vikt 613.21
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death