Läs mer
Taprenepag isopropyl, MedChemExpress
Produktkod. 16478008
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16478008 10 mg
16410478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478008 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19998
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Taprenepag isopropyl is a highly selective EP2 receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Taprenepag isopropyl
CAS 1005549-94-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H28N4O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym PF-04217329
Löslighetsinformation DMSO : 200 mg/mL (384.17 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CN=CC=C1)(N(CC2=CC(OCC(OC(C)C)=O)=CC=C2)CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 520.6
Formel vikt 520.6
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism