Läs mer
TAPS, 0.2M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
TAPS, används inom biokemi och molekylärbiologi. TAPS har använts vid kapillärelektrofores av sådana material som DNA och DNA-färgämneskomplex. Färgämnen har separerats genom plankromatografi med elektroosmotiskt flöde med 1 mM TAPS i den mobila fasen. Stabilitetskonstanterna för metalljoner med TAPS har undersökts genom kapillärelektrofores. TAPS har också visat sig hämma konnexinkanalaktivitet. Aktiviteten hos olika mutanter av kolsyraanhydras I och kolsyraanhydras II har studerats i en mängd olika buffertar, inklusive TAPS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TAPS, används inom biokemi och molekylärbiologi. TAPS har använts vid kapillärelektrofores av sådana material som DNA och DNA-färgämneskomplex. Färgämnen har separerats genom plankromatografi med elektroosmotiskt flöde med 1 mM TAPS i den mobila fasen. Stabilitetskonstanterna för metalljoner med TAPS har undersökts genom kapillärelektrofores. TAPS har också visat sig hämma konnexinkanalaktivitet. Aktiviteten hos olika mutanter av kolsyraanhydras I och kolsyraanhydras II har studerats i en mängd olika buffertar, inklusive TAPS.
Löslighet Löslig i vatten (333,33 mg/ml
).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,2 M buffertsoln. |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.