Beskrivning
- Anmärkningar om ansökan: TAPS används vid kapillärelektrofores, t.ex. DNA- och DNA-färgämneskomplex.
- Användningsdeklaration: Om inte annat anges är produkterna endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid |
| CAS | 29915-38-6 |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.5 to 6.5 (1% aq. soln.), useful pH range 7.7 to 9.1 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H17NO6S |
| Synonym | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid; [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid; 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid; 3-[Tris(hydroxymethyl) methylamino]-1-propane sulfonic acid |
| Löslighetsinformation | Water Soluble |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.274 g/mol |