Läs mer
Melford KRANAR
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa(25°C): 8,4. Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 7,7-9,1.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TAPS |
| CAS | 299115-38-6 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C7H17NO6S |