Läs mer
TAPS, 99%
Produktkod. 11473348
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473348 25 g 25g
11483348 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17754.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29915-38-6 | C7H17NO6S | 243.27 g/mol
En zwitterjonisk Good's Buffer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29915-38-6
Molekylformel C7H17NO6S
Molekylvikt (g/mol) 243.27
MDL-nummer MFCD00007538
InChI-nyckel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Synonym taps, 3-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino propane-1-sulfonic acid, unii-y5dc3in066, n-tris hydroxymethyl methyl-3-aminopropanesulfonic acid, 2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino-1-propanesulfonic acid, 3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino-1-propanesulfonic acid, taps buffer, 1-propanesulfonic acid, 3-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino
PubChem CID 121591
IUPAC-namn 3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyra
LEDER OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAPS
Smältpunkt 239°C to 241°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 243.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.