Läs mer
TAPS (fri syra) (vitt pulver), Fisher BioReagents
Produktkod. 10502965
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10502965 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10502965 Leverantör Fisher Bioreagents Leverantörsnummer BP55125
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna biologiska buffert har ett användbart pH-område på 7,7 till 9,1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAPS (Free Acid)
CAS 29915-38-6
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
DNas Inte upptäckt
Analysprocentintervall ≥99 %
Molekylformel C7H17NO6S
MDL-nummer MFCD00007538
Förpackning Poly flaska
Proteas Not Detected
Merck Index 15, 9191
Synonym Tris(hydroxymethyl) methylaminopropanesulfonic Acid, 3-[[2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino]-1-Propane-sulfonic Acid
InChI-nyckel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
IUPAC-namn 3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Formel vikt 243.18
Procent renhet ≥99%