Läs mer
TAPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Produktkod. 10334830
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10334830 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10334830 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2923100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Abs. 0.05 max. at 260nm
Kemiskt namn eller material TAPS
CAS 29915-38-6
Smältpunkt 240°C
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C7H17NO6S
MDL-nummer MFCD00007538
Förpackning Poly Bottle
Merck Index 15, 9191
Synonym [(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
InChI-nyckel YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
IUPAC-namn 3-{[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino}propane-1-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 243.27
PubChem CID 121591
Formel vikt 243.28
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet JustPURE