Läs mer
TAPS natriumsalt, 98 %
Produktkod. 15413819
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413819 100 g 100g
15403819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15413819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61189.22
 Begränsad artikel
I lager
Zwitterionisk buffert | CAS: 91000-53-2 | C7H16NNaO6S | 265,256 g/mol
TAPS natriumsalt används inom biokemi och molekylärbiologi. Den har ett användbart pH-område på 7,7 - 9,1. Det har använts vid kapillärelektrofores av sådana material som DNA och DNA-färgämneskomplex. Färgämnen har separerats genom plankromatografi med elektroosmotiskt flöde med 1 mM TAPS i den mobila fasen. Stabilitetskonstanterna för metalljoner med TAPS har undersökts genom kapillärelektrofores. Det har också visat sig hämma connexinkanalaktivitet. Aktiviteten hos olika mutanter av kolsyraanhydras I och kolsyraanhydras II har studerats i en mängd olika buffertar, inklusive TAPS.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
TAPS natriumsalt används inom biokemi och molekylärbiologi. Den har ett användbart pH-område på 7,7 - 9,1. Det har använts vid kapillärelektrofores av sådana material som DNA och DNA-färgämneskomplex. Färgämnen har separerats genom plankromatografi med elektroosmotiskt flöde med 1 mM TAPS i den mobila fasen. Stabilitetskonstanterna för metalljoner med TAPS har undersökts genom kapillärelektrofores. Det har också visat sig hämma connexinkanalaktivitet. Aktiviteten hos olika mutanter av kolsyraanhydras I och kolsyraanhydras II har studerats i en mängd olika buffertar, inklusive TAPS.
Löslighet Löslig i vatten (333,33 mg
/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91000-53-2
Molekylformel C7H16NNaO6S
Molekylvikt (g/mol) 265.256
MDL-nummer MFCD00069903
InChI-nyckel FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23667519
IUPAC-namn natrium;3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]propan-1-sulfonat
LEDER C(CNC(CO)(CO)CO)CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TAPS sodium salt
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel (HOCH2)3CNH(CH2)3SO3Na
Löslighetsinformation Löslig i vatten (333,33 mg/ml).
Formel vikt 265.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.