Läs mer
Taps, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Taps |
| CAS | 29915-38-6 |
| Molekylformel | C7 H17 N O6 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid','[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14) |
| LEDER | OCC(CO)(CO)NCCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]propane-1-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.278 |
| Formel vikt | 243.078 |