Läs mer
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+%, för biokemi
Produktkod. p-29576 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 13564990
Brand: Thermo Scientific Chemicals 327810250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 68399-81-5 | C7H17NO7S | 259.273 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68399-81-5
Molekylformel C7H17NO7S
Molekylvikt (g/mol) 259.273
MDL-nummer MFCD00038352
InChI-nyckel RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 109334
IUPAC-namn 3-[[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxipropan-1-sulfonsyra
LEDER C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Specifikationer
Abs. (0.1 M aq. soln.)
Kemiskt namn eller material TAPSO
Absorbansförhållanden (0.1M aq. soln.)
Smältpunkt 220.0°C to 221.0°C
Färg Vitt till gult
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99+%
Infrarött spektrum Authentic
Linjär formel (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: ca 129.6g/L (20°C).
Formel vikt 259.3
Procent renhet ≥99% (Acid)
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TAPSO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.