Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 10
Produktkod. 11437030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 x 250U
1000U
5 x 1000U
5 x 250U
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
1250 enheter
2500 enheter
Varje
Produktkod. 11437030
Brand: MP Biomedicals™ 11EPTQK105C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
TaqDNA-polymeras (5U/μ L), 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl2 , 10mM dNTPs-blandning
Levereras med standardreaktionsbuffertar
Enhetsdefinition: En enhet DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att katalysera inkorporeringen av 10nmol nukleosider i en DE81-adsorberbar produkt inom 30 minuter. vid 74 °C under analysbetingelser.
Enhetsdefinition: En enhet DNA-polymeras är mängden enzym som krävs för att katalysera inkorporeringen av 10nmol nukleosider i en DE81-adsorberbar produkt inom 30 minuter. vid 74 °C under analysbetingelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring TaqDNA-polymeras (5U/μ L), 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25 mM MgCl2 , 10 mM dNTPs-blandning. Förvara vid -20 °C
Form Fryst
Formatera Fryst vätska
Kvantitet 5 x 250U
För användning med (applikation) Standard PCR
Endast forskningsanvändning (RUO)