Läs mer
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 10
Produktkod. 11470576 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10x 250 enheter
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470576 10x 250 enheter 2500 enheter
1 options
Produktkod. 11470576 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQS901K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19025.00 SEK
    18122.38 SEK / Paket med 2500
    Save 902.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för amplifiering av specifika regioner av DNA med PCR. MP Biomedicals Taq CORE Kit 10 tillhandahåller de enzymer, buffertar och dNTP som krävs för amplifiering, inklusive (NH 4 ) 2 SO 4- bufferten, som har rapporterats
Specifikationer
Koncentration 5 U/μl
Innehåll och lagring Frys in vid -20 °C
Form Fryst
Kvantitet 10x 250 enheter
För användning med (applikation) Standard PCR