Läs mer
MP Biomedicals™ Taq Core Kit 25
Produktkod. 11477030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
3 x 250 u
Förpackningsstorlek:
750 enheter
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477030 3 x 250 u 750 enheter
1 options
Produktkod. 11477030 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQK253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7240.00 SEK
    6893.75 SEK / Paket med 750
    Save 346.25 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Taq DNA-polymeras + dNTPs i ett kit
  • Taq CORE Kit innehåller alla reagenser (presenterade som separata artiklar) som krävs för PCR:
  • MP Biomedicals rekombinant av hög kvalitet Taq DNA-polymeras, dNTP-blandning med hög renhet (> 99 %), optimerade inkubationsbuffertar med och utan MgCl2 och en separat MgCl2-lösning.
  • dNTP på 25 mM vardera
Specifikationer
Kvantitet 3 x 250 u