Läs mer
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Produktkod. 11497030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 250U
12 x 600U
5 x 1000U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
5000 enheter
7200 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497030 10 x 250U 2500 enheter
11427040 12 x 600U 7200 enheter
11407040 5 x 1000U 5000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497030 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQK259
Innehåller
TaqDNA-polymeras 5U/μ L, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25 mM MgCl 2 , 25 mM dNTP Mix
Levereras med standardreaktionsbuffertar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring TaqDNA-polymeras 5U/μ L, 10X standardbuffert med Mg, 10X standardbuffert utan Mg, 25mM MgCl2 , 25mM dNTP Mix. Förvara vid -20 °C
Kvantitet 10 x 250U
För användning med (applikation) Standard PCR