Läs mer
MP Biomedicals™ Taq DNA Pol
Produktkod. 11407030 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 x 250U
250U
Förpackningsstorlek:
250 enheter
2500 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407030 10 x 250U 2500 enheter
11487020 250U 250 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407030 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 11EPTQD925
Ett termostabilt DNA-polymeras som används för PCR, RT-PCR, DNA-sekvensering och DNA-märkning.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den uppvisar både 5' till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
Taqpolymeras katalyserar oligonukleotidprimer-driven, DNA-mallberoende inkorporering av dNTPs i komplementära DNA-strängar. Den visar både 5'′ till 3' polymeras- och exonukleasaktiviteter.
Enhetsdefinition: En enhet kommer att införliva 10 nmol totala dNTPs i syrautfällbart DNA på 30 minuter. vid 74 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 5U/μ L
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Beskrivning Taq DNA Pol
Form Vätska
Kvantitet 10 x 250U
För användning med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Sekvensering, Nukleinsyramärkning